Få mere at vide
Thiosemicarbazid, 98%
Artikelnummer. 11417586
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417586 100 g 100g
11427586 500 g 500g
11437586 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14630.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91,132 g/mol
Brugt i TLC til farvning af alfa-ketosyrerThiosemicarbazid bruges som reagens for ketoner samt kemisk mellemprodukt. Det er involveret i påvisning af metaller. Det bruges også til fotografering. Yderligere er det effektivt til at kontrollere bakteriel bladskimmel i ris. Ud over dette bruges det til at fremstille 1,3,4-thiadiazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer,
der bruges i TLC til farvning af alfa-ketosyrerThiosemicarbazid bruges som reagens for ketoner samt kemisk mellemprodukt. Det er involveret i påvisning af metaller. Det bruges også til fotografering. Yderligere er det effektivt til at kontrollere bakteriel bladskimmel i ris. Ud over dette bruges det til at fremstille 1,3,4-thiadiazoler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, alkoholer og varm methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-19-6
Molekylær formel CH5N3S
Molekylvægt (g/mol) 91.132
MDL nummer MFCD00007620
InChI nøgle BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC navn aminothiourinstof
SMIL C(=S)(N)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosemicarbazide
Smeltepunkt ∼180 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, alkoholer og varm methanol.
Formel vægt 91.14
Procent renhed 99%