Få mere at vide
Thiosalicylic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiosalicylic Acid |
| CAS | 147-93-3 |
| Smeltepunkt | 165°C to 166°C (Sublimed) |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00004836 |
| Synonym | Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid, Thiosalicylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.19 |