Få mere at vide
Thiosalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 11475413
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475413 50 g 50g
11485413 250 g 250g
11465413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13401.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154,183 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Thiosalicylsyre fungerer som et fangemiddel, hvilket er nyttigt ved desulfenylering af 3-indolylsulfider. Det bruges til at fremstille makrocykliske diamider ved kondensation med diaminer. Yderligere bruges det som en forløber for lægemiddel, som finder anvendelse til behandling af åreforkalkning og melanom. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af vaccinekonserveringsmiddel thiomersal og thioindigo farvestof.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand, ethanol og alkaner.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-93-3
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.183
MDL nummer MFCD00004836
InChI nøgle NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC navn 2-sulfanylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosalicylic acid
Smeltepunkt 165 °C til 168 °C
Merck Index 149360
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid, alkohol og ether. Let opløseligt i vand, ethanol og alkaner.
Formel vægt 154.19
Procent renhed 98%
Tæthed 1.49
Mængde 50 g
Lugt Stank
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed