Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiosalicylic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 164,0 °C til 169,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 150 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Vis mere |