Få mere at vide
Thiosalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 10173470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173470 100 g Glasflaske 100g
10675952 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138891000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-93-3
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.183
MDL nummer MFCD00004836
InChI nøgle NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC navn 2-sulfanylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiosalicylic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 164.0°C to 169.0°C
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Merck Index 15, 9513
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in acetic acid, soluble in alcohol and ether, soluble 200 mg/l in ethanol
Formel vægt 154.18
Procent renhed 98%
Mængde 100 g
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid