missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiorphan, TRC

Artikelnummer. 30135671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135671 100 mg
30132613 25 mg
30006588 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT369500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76721-89-6
Molekylær formel C12 H15 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 253.32
Synonym Glycine, N-[2-(mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]-, (±)-, (±)-Thiorphan, DL-Thiorphan, N-[2-(Mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine, Thiorphan
IUPAC navn 2-[(2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiorphan
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Mængde 100 mg
Formel vægt 253.0773
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.