Få mere at vide
Thiorphan Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiorphan Disulfide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O6S2/c27-21(28)13-25-23(31)19(11-17-7-3-1-4-8-17)15-33-34-16-20(24(32)26-14-22(29)30)12-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,28)(H,29,30) |