Få mere at vide
Thioridazine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Thioridazine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioridazine N-Oxide |
| CAS | 103827-30-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thioridazine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, Thioridazine N-Oxide, (+/-)-10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)26-21-11-10-17(25-2)15-19(21)22/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCC[N+]4(C)[O-])c2c1 |
| IUPAC navn | 10-[2-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine |
| Vis mere |