Få mere at vide
Thioridazine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050607
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050607 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050607 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0116.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thioridazine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine N-Oxide
CAS 103827-30-1
Analyt- eller komponentnavne Thioridazine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, Thioridazine N-Oxide, (+/-)-10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)26-21-11-10-17(25-2)15-19(21)22/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMIL CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCC[N+]4(C)[O-])c2c1
IUPAC navn 10-[2-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 386.1487 g/mol