Få mere at vide
Thioridazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30450455
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450455 10 g
30449177 50 mg
30450696 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30450455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT36880010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-61-0
Molekylær formel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 407.04
Synonym Thioridazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (6CI,7CI), Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-, monohydrochloride (8CI), 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine hydrochloride, 10-[3-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)phenothiazine hydrochloride, 2-Methylmercapto-10-[2-(N-methyl-2-piperidyl)ethyl]phenothiazine hydrochloride, Aldazine, Mallorol, Mellaril, Mellaril hydrochloride, Melleretten, Melleril, Melleril (tablet), NSC 186060, Novoridazine, Orsanil, Ridazin, Stalleril, Thioridazine hydrochloride, Thioril, Thiozine, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin; hydrochlorid
SMIL Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Formel vægt 406.1304