Få mere at vide
Thioridazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463987
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463987 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463987 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0116.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Analyt- eller komponentnavne Thioridazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 407.04
Mængde 10 mg
Formel vægt 406,1304 g/mol