Få mere at vide
Thioridazinhydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioridazine hydrochloride |
| CAS | 130-61-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thioridazine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 S2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Thioridazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1 |
| Vis mere |