Få mere at vide
R&D Systems™ Thioridazine hydrochloride
Artikelnummer. 18762684
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18762684 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762684 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3070/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine receptor antagonist; antipsychotic
Dopamine receptor antagonist that displays antipsychotic activity. Exhibits anticancer activity in cervical, endometrial and breast cancer cells; triggers apoptosis by targeting the PI 3-K/Akt/mTOR/p70 S6K pathway. Induces G1 cell cycle arrest. Selective inducer of cancer stem cell (CSC) differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C21H27ClN2S2
Formel vægt 407.04
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 407.031