Få mere at vide
Thioridazin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461485
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461485 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461485 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTRD1839HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Thioridazine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Analyt- eller komponentnavne Thioridazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 407.04
Mængde 10 mg
Formel vægt 406,1304 g/mol