Få mere at vide
Thioridazin.HCl, Lipomed
Beskrivelse
Thioridazine.HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioridazine hydrochloride |
| CAS | 130-61-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thioridazine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 S2 . Cl H |
| Synonym | Thioridazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1 |
| IUPAC navn | 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin; hydrochlorid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |