Få mere at vide
Thioridazin.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30458197
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458197 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458197 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTRD1839HC1LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Thioridazin.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioridazine hydrochloride
CAS 130-61-0
Analyt- eller komponentnavne Thioridazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 S2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Thioridazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfanylphenothiazin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 407.04
Mængde 1 ml
Formel vægt 406,1304 g/mol