missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thioridazine Disulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| CAS | 53926-89-9 |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O2 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Phenothiazine','10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-','5-oxide (7CI), Thioridazine 2,5-disulfoxide, Thioridazine disulfoxide, Mesoridazine 5-Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O2S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)27(25)21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)S(=O)C |
| IUPAC navn | 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazine 5-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.57 |
| Formel vægt | 402.1436 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?