Få mere at vide
Thioridazine-d3 5-Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioridazine-d3 5-Sulfoxide |
| CAS | 1330076-56-6 |
| Molekylær formel | C21H23D3N2OS2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine-d3 5-Oxide, 2-Methylsulfanyl-10-[2-[1-(trideuteriomethyl)piperidin-2-yl]ethyl]phenothiazine 5-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | O=S1C2=CC=CC=C2N(CCC3CCCCN3C([2H])([2H])[2H])C4=C1C=CC(SC)=C4 |
| IUPAC navn | 10-(2-(1-(methyl-d3)piperidin-2-yl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine 5-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.59 |
| Formel vægt | 389.17 |