missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thioquinox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioquinox |
| CAS | 93-75-4 |
| Molekylær formel | C9 H4 N2 S3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione (9CI','ACI), Carbonic acid','trithio-','cyclic 2,3-quinoxalinediyl ester (8CI), Carbonic acid','trithio-','cyclic ester with 2,3-quinoxalinedithiol (6CI), 2,3-Quinoxalinedithiol cyclic trithiocarbonate, 2-Thioxo-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxaline, 2H-[1,3]Dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione, Bayer 30686, Chinothionat, Eradex, Quinothionate, Quinoxaline-2,3-diyl trithiocarbonate, Readex, Thiaquinox, Thioquinox |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4N2S3/c12-9-13-7-8(14-9)11-6-4-2-1-3-5(6)10-7/h1-4H |
| SMIL | S=C1Sc2nc3ccccc3nc2S1 |
| IUPAC navn | [1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxaline-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.34 |
| Formel vægt | 235.9537 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?