missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiophthalazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophthalazone |
| CAS | 16015-46-6 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinethione, 1-Phthalazinethiol (7CI), 1-Thiophthalazone, NSC 84131, Phthalazine-1-thione, Thiophthalazone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2S/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| SMIL | S=C1NN=Cc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2H-phthalazine-1-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.21 |
| Formel vægt | 162.0252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?