Få mere at vide
Thiophosphoryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30453614
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453614 100 g
30452988 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT368203100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3982-91-0
Molekylær formel Cl3PS
Molekylvægt (g/mol) 169.4
Synonym NSC 158334, Phosphorothionic Trichloride, Phosphorus Sulfide Trichloride
IUPAC navn trichloro(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
SMIL ClP(=S)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophosphoryl Chloride
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Formel vægt 167.8524