Få mere at vide
Thiophosgen, 85%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737588 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10357660
Brand: Thermo Scientific Acros 151640250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 463-71-8 | CCl2S | 114.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 463-71-8
MDL nummer MFCD00004918
InChI nøgle ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
IUPAC navn thiocarbonyldichlorid
SMIL C(=S)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 73.0°C
Kemisk navn eller materiale Thiophosgene
Farve Orange-rød til rød
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Molekylær formel CCl2S
Lineær formel ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Flammepunkt 62°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 114.98
Formel vægt 114.98
Procent renhed 85%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5442
Specifik vægtfylde 1.508
Tæthed 1.5080g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophosgene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.