Tekniske data
| Kogepunkt | 73,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Thiophosgene |
| Farve | Orange-rød til rød |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Molekylær formel | CCl2S |
| Lineær formel | ClCSCl |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: langsom nedbrydning i koldt, hurtig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i ether, ccl4, nedbrydes i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiophosgene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.