Få mere at vide
Thiophenol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979374 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12979374 1 mL 1ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12979374 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Thiophenol108-98-51000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophenol
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 108-98-5, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H6S
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)S
IUPAC navn benzenethiol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 110.174
PubChem CID 7969
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:48498
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only