Få mere at vide
Thiophenol, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -15°C |
| Tæthed | 1.08 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 168.3°C/1013 hPa |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Thiophenol, Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene, Thiophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.18 |
| Grad | Research |