Få mere at vide
Thiophenol, 99+%
Artikelnummer. 11441970
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441970 250 g 250g
11431970 50 g -
11421970 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15916.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110,174 g/mol
Thiophenol fungerer som et reagens til at syntetisere alfa, beta-umættede sulfider, beta-lactoner og (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfan. Det bruges som et antinematodalt middel og et mellemprodukt til fremstilling af natriumthiophenolat, pentachlorthiophenol og alkylphenylsulfider. Det virker som en hæmmer af human fibroblast collagenase in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thiophenol
fungerer som et reagens til at syntetisere alfa, beta-umættede sulfider, beta-lactoner og (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfan. Det bruges som et antinematodalt middel og et mellemprodukt til fremstilling af natriumthiophenolat, pentachlorthiophenol og alkylphenylsulfider. Det virker som en hæmmer af human fibroblast collagenase in vitro.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler og vandig base. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-98-5
Molekylær formel C6H6S
Molekylvægt (g/mol) 110.174
MDL nummer MFCD00004826
InChI nøgle RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC navn benzenthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophenol
Smeltepunkt °C til 15 °C
Tæthed 1.075
Kogepunkt 168 °C til 169 °C
Flammepunkt 55 °C (131 °F)
Analyseprocentområde ≥99%
Brydningsindeks 1.59
Mængde 250 g
FN nummer UN2337
Beilstein 506523
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9355
Opløselighedsinformation Blandet med de fleste organiske opløsningsmidler og vandbaseret base. Ublandelig med vand.
Formel vægt 110.18
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol