Få mere at vide
Thiophenol, 99+%
Beskrivelse
Thiophenol fungerer som et reagens til at syntetisere alfa, beta-umættede sulfider, beta-lactoner og (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfan. Det bruges som et antinematodalt middel og et mellemprodukt til fremstilling af natriumthiophenolat, pentachlorthiophenol og alkylphenylsulfider. Det virker som en hæmmer af human fibroblast collagenase in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fungerer som et reagens til at syntetisere alfa, beta-umættede sulfider, beta-lactoner og (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfan. Det bruges som et antinematodalt middel og et mellemprodukt til fremstilling af natriumthiophenolat, pentachlorthiophenol og alkylphenylsulfider. Det virker som en hæmmer af human fibroblast collagenase in vitro.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler og vandig base. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophenol |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 1.075 |
| pH | 5 |
| Kogepunkt | 168 °C til 169 °C |
| Flammepunkt | 55 °C (131 °F) |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.59 |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiophenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol