Få mere at vide
Thiophenol, 99%
Artikelnummer. 10593681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593681 500 mL Metal tromle 500ml
10416960 25 mL Metal tromle 25ml
10715631 1 L Glasflaske 1 L
10227113 5 L Metal tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10593681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138875000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-98-5
MDL nummer MFCD00004826
InChI nøgle RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC navn benzenthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophenol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0780g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Metal tromle
Molekylær formel C6H6S
Lineær formel C6H5SH
Brydningsindeks 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Mængde 500 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Molekylvægt (g/mol) 110.174
Formel vægt 110.17
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske