Få mere at vide
Thiophenol, 99%
Artikelnummer. 10416960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10416960 25 mL Metal tromle 25ml
10593681 500 mL Metal tromle 500ml
10715631 1 L Glasflaske 1 L
10227113 5 L Metal tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10416960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.27 DKK
    266.65 DKK / 25ml
    Spare 29.62 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-98-5
MDL nummer MFCD00004826
InChI nøgle RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC navn benzenthiol
SMIL C1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophenol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0780g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Metal tromle
Molekylær formel C6H6S
Lineær formel C6H5SH
Brydningsindeks 1,5880 til 1,5900 (20 °C, 589nm)
Mængde 25 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Merck Index 15, 9508
Molekylvægt (g/mol) 110.174
Formel vægt 110.17
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske