Få mere at vide
Thiophen, TRC
Artikelnummer. 30450116
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30450116 25 g
1 options
Artikelnummer. 30450116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT36808025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene
CAS 110-02-1
Molekylær formel C4 H4 S
Mængde 25 g
Synonym CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole
InChI formel InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMIL c1ccsc1
IUPAC navn thiophen
Molekylvægt (g/mol) 84.14
Formel vægt 84.0034