Få mere at vide
Thiophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene |
| CAS | 110-02-1 |
| Molekylær formel | C4 H4 S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | CP 34, Divinylene sulfide, Furan','thio-, Huile H50, Huile HSO, NSC 405073, Thiacyclopentadiene, Thiaphene, Thiofuran, Thiofurfuran, Thiole, Thiophen, Thiotetrole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H |
| SMIL | c1ccsc1 |
| IUPAC navn | thiophen |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.14 |
| Formel vægt | 84.0034 |