Få mere at vide
Thiophene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876470
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876470 1 L
15819550 5 mL
15829550 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15876470 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8081571000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-02-1
Tekniske data
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.06 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 83°C to 84°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00005413
Mængde 1 L
Synonym Thiophene, Thiophene
Molekylvægt (g/mol) 84.14