Få mere at vide
Thiophen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491668
Skift visning
Mængde:
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491668 2500 g 2500g
1 options
Artikelnummer. 11491668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13941.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84,14 g/mol
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene
CAS 110-02-1
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.066
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt -9 °C
Lugt Stank
Molekylær formel C4H4S
Brydningsindeks 1.528
MDL nummer MFCD00005413
Mængde 2500 g
FN nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
InChI nøgle YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL S1C=CC=C1
IUPAC navn thiophen
Molekylvægt (g/mol) 84.14
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
Formel vægt 84.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene