Få mere at vide
Thiophen, 99%
Artikelnummer. 11481668
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481668 500 g 500g
11443930 50 g 50g
11453930 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13941.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.87 DKK
    519.65 DKK / 500g
    Spare 57.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84,14 g/mol
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-02-1
Molekylær formel C4H4S
Molekylvægt (g/mol) 84.14
MDL nummer MFCD00005413
InChI nøgle YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC navn thiophen
SMIL S1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.066
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt −9 °C (16 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.528
Mængde 500 g
FN nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene