Få mere at vide
Thiophen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453930
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453930 250 g 250g
11443930 50 g 50g
11481668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13941.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-02-1
Molekylær formel C4H4S
Molekylvægt (g/mol) 84.14
MDL nummer MFCD00005413
InChI nøgle YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC navn thiophen
SMIL S1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.066
Kogepunkt 83°C to 85°C
Flammepunkt −9°C (16°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.528
Mængde 250 g
FN nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl alcohol,diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 84.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiophene