Få mere at vide
Thiophen, 99%
Artikelnummer. 11443930
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443930 50 g 50g
11453930 250 g 250g
11481668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11443930 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A13941.18
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84,14 g/mol
Thiofen er en vigtig byggesten i syntese af farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske produkter. Det er involveret i kloralkyleringsreaktioner i 2,5-positioner. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halo thiophener ved at reagere med halogener.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Thiophen er en vigtig byggesten i farvestoffer, agrokemikalier og farmaceutiske syntese. Det er involveret i chloralkyleringsreaktionerne i 2,5-stillinger. Det bruges også til at fremstille butan ved reduktion med raney nikkel, 2-vinylthiophen, dithienyl og 2-halogen thiophener ved at reagere med halogener.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-02-1
Molekylær formel C4H4S
Molekylvægt (g/mol) 84.14
MDL nummer MFCD00005413
InChI nøgle YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC navn thiophen
SMIL S1C=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Thiophene
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.066
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt -9 °C (16 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.528
Mængde 50 g
FN nummer UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol, diethylether og andre organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Mention de danger
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.