Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene |
| Navn note | 99.5% |
| Smeltepunkt | -38.0°C |
| Tæthed | 1.0650g/mL |
| Kogepunkt | 84.0°C |
| Flammepunkt | −9°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99.4% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.5270 to 1.5290 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiophene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.