Få mere at vide
Thiophen-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052481
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052481 100 mg
30051863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052481 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1081.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thiophen-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Analyt- eller komponentnavne Thiophene-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1ccsc1
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 127,9932 g/mol