Få mere at vide
Thiophen-3-carboxylsyre, 99%
Beskrivelse
3-Thiophenecarboxylsyre er blevet brugt til fremstilling af en ny acetylenmonomer, der kræves til syntesen af poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) og oxazoliner og oxazoler. Det bruges også som en ladningsforbindelse til udvikling af en klinisk nyttig D-aminosyrehæmmer og har potentialet til at adskilles, efterhånden som det aktive sted viser sig at belyse struktur-funktionsforholdet mellem D-aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Thiophenecarboxylsyre er blevet brugt til fremstilling af ny acetylenmonomer, der kræves til syntese af poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) og oxazoliner og oxazoler. Det bruges også som en ladningsforbindelse til udvikling af en klinisk nyttig D-aminosyrehæmmer og har potentialet til at adskilles, efterhånden som det aktive sted viser sig at belyse struktur-funktionsforholdet mellem D-aminosyrer.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C 4,3
g/L.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 137 °C til 141 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1994 |
| Merck Index | 14,9279 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 20 °C 4,3 g/L. |
| Formel vægt | 128.15 |
| Procent renhed | 99% |