Få mere at vide
Thiophen-3-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11427687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427687 5 g 5g
11437687 25 g 25g
11447687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128,145 g/mol
3-Thiophenecarboxylsyre er blevet brugt til fremstilling af en ny acetylenmonomer, der kræves til syntesen af poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) og oxazoliner og oxazoler. Det bruges også som en ladningsforbindelse til udvikling af en klinisk nyttig D-aminosyrehæmmer og har potentialet til at adskilles, efterhånden som det aktive sted viser sig at belyse struktur-funktionsforholdet mellem D-aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Thiophenecarboxylsyre er blevet brugt til fremstilling af ny acetylenmonomer, der kræves til syntese af poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) og oxazoliner og oxazoler. Det bruges også som en ladningsforbindelse til udvikling af en klinisk nyttig D-aminosyrehæmmer og har potentialet til at adskilles, efterhånden som det aktive sted viser sig at belyse struktur-funktionsforholdet mellem D-aminosyrer.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C 4,3
g/L.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-13-1
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.145
MDL nummer MFCD00005467
InChI nøgle YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CSC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 137°C to 141°C
Mængde 5 g
Beilstein 1994
Merck Index 14,9279
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%