Få mere at vide
Thiophen-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10091424
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10091424 1 g 1g
10225224 10 g 10g
10099333 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13101DA
Kemiske identifikatorer
CAS 88-13-1
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.145
MDL nummer MFCD00005467
InChI nøgle YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC navn thiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CSC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Thiophenecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 128.15
Procent renhed 97%