Få mere at vide
Thiophen-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487968
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487968 25 g 25g
15477968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487968 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61428.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 41507-35-1 | Molekylærformel: C5H3ClOS | Molekylvægt: 146,59 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41507-35-1
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00130090
InChI nøgle QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
PubChem CID 2776377
IUPAC navn thiophen-3-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CSC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carbonyl chloride
Smeltepunkt 51 °C til 54 °C
Flammepunkt 51 °C (124 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2921
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 146.59
Procent renhed 97%