Få mere at vide
Thiophen-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046096
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13115.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1641-09-4 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1641-09-4
Molekylær formel C5H3NS
Molekylvægt (g/mol) 109.146
MDL nummer MFCD00151852
InChI nøgle GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
PubChem CID 74231
IUPAC navn thiophen-3-carbonitril
SMIL C1=CSC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carbonitrile
Tæthed 1.2
Kogepunkt 205°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.5615
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 107104
Formel vægt 109.15
Procent renhed 98%