Få mere at vide
Thiophen-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347906 25 g 25g
11337906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13115.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1641-09-4 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1641-09-4
Molekylær formel C5H3NS
Molekylvægt (g/mol) 109.146
MDL nummer MFCD00151852
InChI nøgle GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
PubChem CID 74231
IUPAC navn thiophen-3-carbonitril
SMIL C1=CSC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carbonitrile
Tæthed 1.2
Kogepunkt 205°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.5615
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 107104
Formel vægt 109.15
Procent renhed 98%