Få mere at vide
Thiophen-3-boronsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430038 25 g 25g
11410038 1 g 1g
11420038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23637.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6165-69-1 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6165-69-1
Molekylær formel C4H5BO2S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00151851
InChI nøgle QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
IUPAC navn thiophen-3-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-boronic acid
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Mængde 25 g
Beilstein 113573
Formel vægt 127.96
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene-3-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thienylboronic acid