Få mere at vide
Thiophene-3-acetic acid hydrazide, 97%
Artikelnummer. 11338605
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338605 1 g 1g
11348605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12077.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175276-94-5 | C6H8N2OS | 156.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-94-5
Molekylær formel C6H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 156.20
MDL nummer MFCD00052946
InChI nøgle YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
PubChem CID 468649
IUPAC navn 2-thiophen-3-ylacetohydrazid
SMIL NNC(=O)CC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Smeltepunkt 85°C to 86°C
Mængde 1 g
Beilstein 120473
Formel vægt 156.21
Procent renhed 97%