Få mere at vide
Thiofen-2-thiol indeholder dimer, 97% som monomer
Artikelnummer. 11425257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425257 25 g 25g
11403930 1 g 1g
11415257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22642.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116,196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-74-5
Molekylær formel C4H4S2
Molekylvægt (g/mol) 116.196
MDL nummer MFCD00051666
InChI nøgle SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
IUPAC navn thiophen-2-thiol
SMIL C1=CSC(=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-thiol
Tæthed 1.247
Kogepunkt 62 °C til 65 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (151 °F)
Lugt Ubehageligt
Assay Procent Noter som monomer, indeholder dimer
Brydningsindeks 1.617
Mængde 25 g
Beilstein 104650
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 116.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid