Få mere at vide
Thiophene-2-thiol, contains dimer, 97% as monomer
Artikelnummer. 11415257
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11415257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22642.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7774-74-5
Molekylær formel C4H4S2
Molekylvægt (g/mol) 116.196
MDL nummer MFCD00051666
InChI nøgle SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
IUPAC navn thiophen-2-thiol
SMIL C1=CSC(=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-thiol
Tæthed 1.247
Kogepunkt 62°C to 65°C (12 mmHg)
Flammepunkt 66°C (151°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter som monomer, indeholder dimer
Brydningsindeks 1.617
Mængde 5 g
Beilstein 104650
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 116.2
Procent renhed 97%