Få mere at vide
Thiofen-2-thiol indeholder dimer, 97% som monomer
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-2-thiol |
| Tæthed | 1.247 |
| Kogepunkt | 62°C to 65°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 66°C (151°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Assay Procent Noter | som monomer, indeholder dimer |
| Brydningsindeks | 1.617 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 104650 |
| Følsomhed | Air and light sensitive |
| Vis mere |