Få mere at vide
Thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11432997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432997 5 g 5g
11442997 25 g 25g
11452997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15553.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
2-Thiophensulfonylchlorid er blevet anvendt til fremstilling af 2-((trans-2-phenylcyclopropyl)sulfonyl)thiophen
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thiophenesulfonylchlorid er blevet brugt til fremstilling af 2-((trans-2-phenylcyclopropyl)sulfonyl)thiophen
. Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra fugt, oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16629-19-9
Molekylær formel C4H3ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 182.64
MDL nummer MFCD00005426
InChI nøgle VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
IUPAC navn thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 80°C to 81°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 123536
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 182.65
Procent renhed 97%