Få mere at vide
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, 97%
Artikelnummer. 11453624
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453624 5 g 5g
11463624 25 g 25g
11473624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11270.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2361-27-5
Molekylær formel C5H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 142.176
MDL nummer MFCD00005435
InChI nøgle SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
IUPAC navn thiophen-2-carbohydrazid
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 5 g
Beilstein 114437
Formel vægt 142.18
Procent renhed ≥98%