Få mere at vide
Thiofen-2-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11484164
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484164 500 g 500g
11464164 25 g 25g
11474164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12514.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128,15 g/mol
Et hypoglykæmisk, anti-lipolytisk middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-72-0
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00005437
InChI nøgle QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC navn thiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 126 °C til 130 °C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 259 °C til 261 °C
Mængde 500 g
Beilstein 110150
Merck Index 14,9354
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%